Learn More
Nitritex™ BioClean-D™ sterile Einweglabormäntel Artikelnummer.: 15218298
Verfügbar ab: 21-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Nitritex™ BioClean-D™ sterile Einweglabormäntel
Artikelnummer. 15218298
Klein, 838,2 bis 914,4 mm
Click to view available options
Größe:
Klein
Mittel
Groß
Extragroß
Größe 2X
Größe (metrisch) Brustkorb:
1066,8 bis 1143 mm
1143 bis 1219,2 mm
838,2 bis 914,4 mm
914.4 bis 990.6 mm
Artikelnummer. 15218298
Marke: Nitritex™ SBDLCS
Verfügbar ab: 21-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum einmaligen Gebrauch für ausgezeichneten Komfort und Schutz. Der sterile BioClean-D™ Einweg-Laborkittel verfügt über Druckknöpfe, einen Belüftungsschlitz am Rücken und drei Taschen. Durch Gammabestrahlung sterilisiert.
Zum einmaligen Gebrauch für ausgezeichneten Komfort und Schutz.Der sterile BioClean-D™ Einweg-Laborkittel verfügt über Druckknöpfe, einen Belüftungsschlitz am Rücken und drei Taschen.Durch Gammabestrahlung sterilisiert.
  • Druckknopfleiste, offene Manschette & Rückenschlitz sowie drei Taschen
  • Außergewöhnlicher Komfort und Schutz
  • Einmal-Kleidungsstück
  • Sorgfältig untersucht, entwickelt und konstruiert
  • Kompatibel für den Einsatz in Reinräumen der ISO-Klasse 4
  • Wenig fusselnd und langlebig
  • IPA-resistente Tinte sorgt dafür, dass Beutel mit Reinigungs- oder Sterilisationsflüssigkeiten abgewischt werden können, ohne dass eine Kreuzkontamination durch Druckfarben zu befürchten ist
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Größe Klein
Material CleanTough™ Stoff
Farbe Weiß
Stulpenform Offen
Sterilität Steril
Anzahl Taschen 3
Größe (angloamerikanisch) Brustkorb 33 bis 36 in.
Größe (metrisch) Brustkorb 838,2 bis 914,4 mm
Zertifizierung/Konformität ISO 9001:2015, (EU)2016/425, EN ISO 13034:2005+A1:2009, EN ISO 14325, EN 1149-5:2008, 530, EN 7854, EN 6530, EN 13934-1, EN 9073-4, EN 863, EN 13935-2, ISO 11137-1:2006
Verpackungsart Ein Stück pro versiegeltem PE-Innenbeutel; ein Innenbeutel pro versiegeltem PE-Außenbeutel; 30 Außenbeutel pro ausgekleidetem Karton (30 Stück)
Länge (angloamerikanisch) 5 ft. 4 Zoll - 5 ft. 6 Zoll
Name des Produkts
Nitritex™ BioClean-D™ sterile Einweglabormäntel >