Learn More
Kimberly-Clark™ Kimtech™ A7 P+ Laborkittel
Click to view available options
Größe:
Klein
Mittel
Groß
Extragroß
Größe 2X
Beschreibung
- Garantierte Konformität:- PSA Kat. III, zertifiziert nach (EU-)Richtlinie 2016/425, Typ 6 (PB), begrenzt spritzdichter Chemikalienschutz- Antistatisch nach EN1149-1 - Reißfest nach EN ISO 13934-1, Klasse 1 von 3 - Elektrostatik nach EN 1149-1 < 5 x 1010 Ohm- Partikelrestkontamination (Helmke-Trommel) nach IEST-RP-CC003.3, Kategorie 2- Bakterienfiltrationseffizienz (3,0 μm) nach ASTM F2100 >99 %
- Erstklassige Einweg-Laborkittel aus atmungsaktivem, mehrschichtigem Material mit dreifachen Überwendlingsnähten.
- Erweiterter Rundumschutz durch verschiedene Merkmale, einschließlich hohem Stehkragen, Daumenschlaufen und extralangen Ärmeln zur Verwendung von Laborhandschuhen über den Kitteln.
- Das atmungsaktive Kittelmaterial bietet ein hohes Maß an Schutz vor Partikeln und Bakterien (Filtrationseffizienz von 99 %).
- Die Kittel sind einzeln verpackt und sind damit geeignet für Reinräume gemäß ISO 7 (Klasse C).
Vorteile von Greener Choice
- Umweltvorteile umfassen:
- Recycelbar
Spezifikation
Spezifikation
Produkttyp | Laborkittel |
Größe | Größe 2X |
Material | SMS, Polypropylene, Polyethylene Laminate |
Farbe | Weiß |
Verschlusstyp | Zipper |
Stulpenform | Elastisch |
Einwegprodukt | Reusable |
Sterilität | Unsteril |
Widerstand | None |
Modell | Below Hip-length |
Mehr anzeigen |
Dokumentation
Scientific Resources
Brochures
Kimtech Lab Gloves Brochure
DateigrößeVersion: 3.4 MB
Kimtech Lab Gloves Brochure
DateigrößeVersion: 3.4 MB
Kimtech Lab Gloves Brochure
DateigrößeVersion: 3.2 MB
Kimtech Cleanroom Apparel Brochure
DateigrößeVersion: 1.6 MB
Cosmetic and chemical industries
DateigrößeVersion: 3.8 MB
Applications and solutions series: Safety edition
DateigrößeVersion: 7.7 MB
Applications and solutions series: Safety edition
DateigrößeVersion: 8.7 MB
Applications and solutions series: Safety edition
DateigrößeVersion: 8 MB
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Ausrüstung für die Sicherheit
Sparen Sie bis zu 94% bei Handschuhen, Bekleidung und mehrAktionscode: 24131Gültig bis zum: 2025-07-08
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Kimberly-Clark™ Kimtech™ A7 P+ Laborkittel >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur