Learn More
Merck Stericup™ Quick Release Bottle Top Receiver Flasks
Stericup™ Quick Release Receiver Flask for Bottle Top Filtration includes a click-seal confidence cap that enables a secure grip in wet and dry conditions.
106.00 CHF - 215.00 CHF
Spezifikation
Auslassanschluss 45 mm
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Volumen (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Volumen (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
15967996
Unterlagen ansehen
Merck
S200B02RE
250 mL
106.00 CHF
12 Stück
Verfügbar ab: 19-05-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
15977996
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Merck
S200B05RE
500 mL
168.00 CHF
12 Stück
Verfügbar ab: 28-05-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
15987996
Unterlagen ansehen
Merck
S200B10RE
1000 mL
215.00 CHF
12 Stück
Verfügbar ab: 20-05-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Der Stericup™ Auffangkolben mit Schnellverschluss für Flaschenaufsatzfiltration enthält eine Verschlusskappe mit Klickverschluss, die einen sicheren Griff bei nassen und trockenen Bedingungen bietet.
Steritop™ bottle top filter units provide a large filter area for rapid sterile filtration of aqueous fluids into narrow-mouth (33 mm) or wide-mouth (45 mm) bottles.
A small tab inside the funnel secures an optional prefilter in-place during filtration.
For added protection against contamination, the threads for bottle attachment have been slightly recessed in case the funnel accidentally touches a work surface.
Spezifikation
Spezifikation
45 mm
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Merck Stericup™ Quick Release Bottle Top Receiver Flasks