Learn More
Merck Stericup™ E-GP Steriles Vakuumfiltrationssystem ohne Trichter
Die neueste Erweiterung in der Stericup™ Quick Release-Produktreihe Umweltbewusst entwickelt.
Marca: Merck SEGPU0545
Descripción
Sterile Stericup E- und Steritop E-Vakuumsysteme sind die neueste Ergänzung der Stericup Quick Release-Produktreihe. Die Geräte der Stericup E und Steritop E Produktreihe wurden als nachhaltigere Option für die Sterilfiltration entwickelt, die deutlich weniger Kunststoff und Verpackung benötigt. Es handelt sich um trichterlose Filterprodukte für die sterile Vakuumfiltration von wässrigen Lösungen wie Medien und Gewebekulturreagenzien/-puffern. Die Stericup E- und Steritop E-Geräte sind speziell für die Sterilfiltration von Medien und Gewebekulturreagenzien/-puffern aus kompatiblen Flaschen (38 und 45 mm Halsgröße) konzipiert. Wie die Stericup Quick Release-Filter verfügen auch die Stericup E-Geräte über eine Kappe mit fühlbarem Anschlag, die einen sicheren Verschluss signalisiert, eine große strukturierte Schreibfläche und deutlich gekennzeichnete Merkmale der Filtermembran auf dem Filterkragen. SEGPU0538 kombiniert einen 38 mm-Gewindekragen, der eine PES Express PLUS-Membran mit einer Porengröße von 0,22 μm und schnellem Durchfluss verwendet, mit einer 500 mL-Empfängerflasche für die Sterilisation von Gewebekulturmedien und Puffern. Nicht empfohlen für Reagenzien, die in anderen Gefäßgeräten wie Kolben oder anderen Geräten ohne Gewindehals zubereitet werden.
Especificaciones
Durchsichtig mit blauem Adapter | |
Polystyrol | |
0,22 μm | |
40 cm² | |
45-mm-Gewinde | |
Flaschenaufsatzfilter | |
73 mm |
Ja | |
Express PLUS PES-Membran | |
Steril | |
Sterile Filtration | |
45 mm-Gewinde | |
500 ml | |
73 mm |
Sugerencias de productos
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Videos
-
MK Stericup
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.