Learn More
Miele Professional™ Wagen
Wagen A 200 zur optimalen Aufnahme von 38 Pipetten
Marke:  Miele Professional™ 12667060
2691.00 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 15437704
  • 2925.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 17-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Zur Aufnahme von 10 100 ml-Pipetten in Reihe 1, Abstand 20 mm
  • Zur Aufnahme von 14 25 ml-Pipetten in d. 2. Reihe, Abstand 26 mm
  • Zur Aufnahme von 14 10 ml-Pipetten in d. 3. Reihe, Abstand 26 mm
Name des Produkts
Miele Professional™ Wagen > Abmessungen (T x B x H):546 x 529 x 357mm