Learn More
Corning™ Step-R™ Pipettenspitzen für Mehrfachdispenser, nicht steril
GREENER_CHOICE
Corning™ Step-R™ Mehrfachdispenser-Pipettierspitzen, nicht steril, ermöglichen die präzise Abgabe viskoser oder flüchtiger Flüssigkeiten mit positivem Verdrängungsvolumen.
Marke:  Corning™ 6625
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15893895
  • 60.65 CHF / 100 Stück
Verfügbar ab: 10-09-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Polypropylen-Spitzen für die Verwendung mit dem Corning™ Step-R™ Mehrfachdispenser
  • Erhältlich in acht Größen von 0.05 ml bis 50 ml
  • Die Spitzen verwenden die direkte Verdrängungsmethode, die für viskose, infektiöse und flüchtige Flüssigkeiten vorgesehen ist
  • Zuverlässige und reproduzierbare Ergebnisse durch automatisierte, individuelle Tests jeder einzelnen Spitze
  • Die Zertifizierung jeder Charge ist auf Anfrage erhältlich
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Autoklavierbar
Polypropylen
Dispensierung von viskosen und flüchtigen Flüssigkeiten
12,5 mL
ISO 8655
Unsteril
12,5 mL
Name des Produkts
Corning™ Step-R™ Pipettenspitzen für Mehrfachdispenser, nicht steril > Volumen (metrisch): 12.5 ml, steril Nein