Learn More
Corning™ Step-R™ Pipettenspitzen für Mehrfachdispenser, nicht steril
Corning™ Step-R™ Mehrfachdispenser-Pipettierspitzen, nicht steril, ermöglichen die präzise Abgabe viskoser oder flüchtiger Flüssigkeiten mit positivem Verdrängungsvolumen.
34.50 CHF - 157.00 CHF
Spezifikation
Autoklavierbar | Autoklavierbar |
---|---|
Zertifizierung/Konformität | ISO 8655 |
Material | Polypropylen |
Sterilität | Unsteril |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Dispensierung von viskosen und flüchtigen Flüssigkeiten |
Produktcode | Marke | Volumen (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Volumen (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
15863895
![]() |
Corning™
6622 |
1,25 mL | N/A | |||||||
15873895
![]() |
Corning™
6623 |
2,5 mL | N/A | |||||||
15853895
![]() |
Corning™
6621 |
0,5 mL | N/A | |||||||
15803905
![]() |
Corning™
6626 |
25 mL | N/A | |||||||
15843895
![]() |
Corning™
6620 |
0,05 mL | N/A | |||||||
15883895
![]() |
Corning™
6624 |
5 mL | N/A | |||||||
15893895
![]() |
Corning™
6625 |
12,5 mL |
60.65 CHF
100 Stück |
Verfügbar ab: 22-09-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
15813905
![]() |
Corning™
6627 |
50 mL | N/A | |||||||
Beschreibung
- Polypropylen-Spitzen für die Verwendung mit dem Corning™ Step-R™ Mehrfachdispenser
- Erhältlich in acht Größen von 0.05 ml bis 50 ml
- Die Spitzen verwenden die direkte Verdrängungsmethode, die für viskose, infektiöse und flüchtige Flüssigkeiten vorgesehen ist
- Zuverlässige und reproduzierbare Ergebnisse durch automatisierte, individuelle Tests jeder einzelnen Spitze
- Die Zertifizierung jeder Charge ist auf Anfrage erhältlich
Spezifikation
Autoklavierbar | |
Polypropylen | |
Dispensierung von viskosen und flüchtigen Flüssigkeiten |
ISO 8655 | |
Unsteril |