Learn More
Fisherbrand™ Stahlring geschlossen
Zur einfachen Befestigung an Ringständern. R&L Enterprises Stativringe aus Stahl mit Stange sind aus beschichtetem Baustahl gefertigt.
13.15 CHF - 14.45 CHF
Spezifikation
Material Stahl
Produkttyp Standring
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 5
Produktcode Marke Innendurchmesser (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Innendurchmesser (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
12388149
Unterlagen ansehen
Fisherbrand™
2010/11
100 mm
14.45 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 22-08-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
12976836
Unterlagen ansehen
Fisherbrand™
2010/14
127 mm
14.05 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 25-08-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
12986836
Unterlagen ansehen
Fisherbrand™
2010/17
150 mm
13.50 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 04-08-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
12956836
Unterlagen ansehen
Fisherbrand™
2010/5
70 mm
14.05 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 12-08-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
12946836
Unterlagen ansehen
Fisherbrand™
2010/2
50 mm
13.15 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 12-08-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Stiel mit 8 mm Durchmesser
  • Stiellänge 140 mm
  • Ringe in verschiedenen Durchmessern
Spezifikation
Spezifikation
Stahl
Standring
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ Stahlring geschlossen