Learn More
Fisherbrand™ Stahlring geschlossen
Zur einfachen Befestigung an Ringständern. R&L Enterprises Stativringe aus Stahl mit Stange sind aus beschichtetem Baustahl gefertigt.
Marke:  Fisherbrand™ 2010/2
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 12946836
  • 13.15 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 18-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Schäfte mit 8 mm Durchmesser
  • Schaftlänge 140 mm
  • Ringe in verschiedenen Durchmessern
Spezifikation
Spezifikation
Stahl
50 mm
Standring
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ Stahlring geschlossen > Innendurchmesser:50mm