Learn More
Fisherbrand™ Stahlring geschlossen
Zur einfachen Befestigung an Ringständern. R&L Enterprises Stativringe aus Stahl mit Stange sind aus beschichtetem Baustahl gefertigt.
Marke:  Fisherbrand™ 2010/17
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 12986836
  • 13.50 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 20-06-2025
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Schäfte mit 8 mm Durchmesser
  • Schaftlänge 140 mm
  • Ringe in verschiedenen Durchmessern
Spezifikation
Spezifikation
Stahl
150 mm
Standring
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
Fisherbrand™ Stahlring geschlossen > Innendurchmesser: 150mm