Learn More
asecos™ Sicherheitskanister Stahlblech verzinkt und pulverbeschichtet
Sicheres Verteilen und Dosieren von entzündbaren Flüssigkeiten
124.00 CHF - 174.00 CHF
Spezifikation
Farbe Gelb
Material Stahl
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 5
Produktcode Marke Kapazität (metrisch) Höhe (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Kapazität (metrisch) Höhe (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
17806466
Unterlagen ansehen
asecos™
36475
5 L 169.00 mm
124.00 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 08-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
17806356
Unterlagen ansehen
asecos™
36476
10 L 241.00 mm
126.00 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 08-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
17526646
Unterlagen ansehen
asecos™
36482
10 L 280.00 mm
155.00 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 08-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
17836416
Unterlagen ansehen
asecos™
36477
20 L 271.00 mm
134.00 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 08-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
17866326
Unterlagen ansehen
asecos™
36483
20 L 470.00 mm
174.00 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 08-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • inkl. mehrsprachigem Sicherheitskaufkleber zur Inhalts-Kennzeichnung, mit Feindosierhahn aus Edelstahl (1.4301)
  • inkl. Entlüftung, NBR-Dichtung, integrierter Flammensperre und Kunststoff-Schutzring
Spezifikation
Spezifikation
Gelb
Stahl