Learn More
asecos™ Sicherheitskanister Stahlblech verzinkt und pulverbeschichtet
Sicheres Verteilen und Dosieren von entzündbaren Flüssigkeiten
Marke: asecos™ 36476
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- inkl. mehrsprachigem Sicherheitskaufkleber zur Inhalts-Kennzeichnung, mit Feindosierhahn aus Edelstahl (1.4301)
- inkl. Entlüftung, NBR-Dichtung, integrierter Flammensperre und Kunststoff-Schutzring
Spezifikation
2.6 gal. | |
Gelb | |
9.61 in. | |
9.49 in. | |
5.73 lb. |
10 L | |
Stahl | |
244.00 mm | |
241.00 mm | |
2.6 kg |