Learn More
asecos™ Sicherheitskanister Stahlblech verzinkt und pulverbeschichtet
Sicheres Verteilen und Dosieren von entzündbaren Flüssigkeiten
Marke:  asecos™ 36483
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 17866326
  • 174.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 08-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • inkl. mehrsprachigem Sicherheitskaufkleber zur Inhalts-Kennzeichnung, mit Feindosierhahn aus Edelstahl (1.4301)
  • inkl. Entlüftung, NBR-Dichtung, integrierter Flammensperre und Kunststoff-Schutzring
Spezifikation
Spezifikation
5.3 gal.
Gelb
6.69 in.
18.50 in.
8.82 lb.
20 L
Stahl
170.00 mm
470.00 mm
4 kg