Learn More
asecos™ Sicherheitskanister Stahlblech verzinkt und pulverbeschichtet
Sicheres Verteilen und Dosieren von entzündbaren Flüssigkeiten
Marke:  asecos™ 36475
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 17806466
  • 124.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 08-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • inkl. mehrsprachigem Sicherheitskaufkleber zur Inhalts-Kennzeichnung, mit Feindosierhahn aus Edelstahl (1.4301)
  • inkl. Entlüftung, NBR-Dichtung, integrierter Flammensperre und Kunststoff-Schutzring
Spezifikation
Spezifikation
1.3 gal.
Gelb
9.61 in.
6.65 in.
5.29 lb.
5 L
Stahl
244.00 mm
169.00 mm
2.4 kg