Learn More
Brady™ Static Dissipative Thermal Transfer Printable Labels
Printable, static dissipative polyester labels for Thermal Transfer Printers.
78.45 CHF - 437.00 CHF
Spezifikation
Autoklavierbar | Nicht autoklavierbar |
---|---|
Klebstofftyp | Dauerhaftes Acryl |
Farbe | White |
Ausführung | Glanz |
Material | Static-dissipative Polyester |
Produktcode | Marke | Höhe (metrisch) | Vertikale Wiederholung (metrisch) | Breite (metrisch) | Etiketten pro Zeile | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Höhe (metrisch) | Vertikale Wiederholung (metrisch) | Breite (metrisch) | Etiketten pro Zeile | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||
11553664
|
Brady™
029909 |
5.1 mm | 7.6 mm | 12.7 mm | 5 |
142.00 CHF
1 Rollen |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||
11578434
|
Brady™
054550 |
5.1 mm | 7.6 mm | 12.7 mm | 1 |
142.00 CHF
1 Rollen |
Verfügbar ab: 28-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
11533664
|
Brady™
029907 |
5.1 mm | 7.6 mm | 16.5 mm | 4 |
157.00 CHF
1 Rollen |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||
11598434
|
Brady™
054553 |
5.1 mm | 7.6 mm | 16.5 mm | 1 |
157.00 CHF
1 Rollen |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||
11563654
|
Brady™
029900 |
6.4 mm | 8.9 mm | 19.1 mm | 4 |
157.00 CHF
1 Rollen |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||
11518444
|
Brady™
054555 |
6.4 mm | 8.9 mm | 19.1 mm | 1 |
226.00 CHF
1 Rollen |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||
11523674
|
Brady™
029916 |
6.4 mm | 8.9 mm | 22.9 mm | 1 |
213.00 CHF
1 Rollen |
Verfügbar ab: 02-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
11593664
|
Brady™
029913 |
6.4 mm | 8.9 mm | 22.9 mm | 3 |
213.00 CHF
1 Rollen |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||
11513674
|
Brady™
029915 |
6.4 mm | 8.9 mm | 31.8 mm | 1 |
238.00 CHF
1 Rollen |
Verfügbar ab: 28-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
11583654
|
Brady™
029902 |
6.4 mm | 8.9 mm | 38.1 mm | 2 |
251.00 CHF
1 Rollen |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||
11548444
|
Brady™
054558 |
6.4 mm | 8.9 mm | 38.1 mm | 1 |
262.00 CHF
1 Rollen |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||
11533674
|
Brady™
029917 |
6.4 mm | 8.9 mm | 50.8 mm | 1 |
349.00 CHF
1 Rollen |
Verfügbar ab: 28-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
11523664
|
Brady™
029906 |
6.4 mm | 9.5 mm | 13.8 mm | 2 |
238.00 CHF
1 Rollen |
Verfügbar ab: 02-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
11503674
|
Brady™
029914 |
6.4 mm | 9.5 mm | 50.8 mm | 1 |
115.00 CHF
1 Rollen |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||
11583664
|
Brady™
029912 |
6.4 mm | 8.9 mm | 6.4 mm | 7 |
162.00 CHF
1 Rollen |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||
11503664
|
Brady™
029904 |
6.4 mm | 9.5 mm | 6.4 mm | 12 |
78.45 CHF
1 Rollen |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||
11543664
|
Brady™
029908 |
7 mm | 9.5 mm | 12.7 mm | 4 |
167.00 CHF
1 Rollen |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||
11573664
|
Brady™
029911 |
9.5 mm | 12.1 mm | 17.8 mm | 4 |
151.00 CHF
1 Rollen |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||
11573654
|
Brady™
029901 |
9.5 mm | 12.1 mm | 25.4 mm | 3 |
238.00 CHF
1 Rollen |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||
11528444
|
Brady™
054556 |
9.5 mm | 12.1 mm | 25.4 mm | 1 |
437.00 CHF
1 Rollen |
Verfügbar ab: 02-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
11563664
|
Brady™
029910 |
9.5 mm | 12.1 mm | 9.5 mm | 7 |
171.00 CHF
1 Rollen |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||
11513664
|
Brady™
029905 |
11.1 mm | 13.6 mm | 12.7 mm | 5 |
209.00 CHF
1 Rollen |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||
11593654
|
Brady™
029903 |
12.7 mm | 15.2 mm | 25.4 mm | 3 |
340.00 CHF
1 Rollen |
Verfügbar ab: 02-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
11538444
|
Brady™
054557 |
12.7 mm | 15.2 mm | 25.4 mm | 1 |
340.00 CHF
1 Packung |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||
11588434
|
Brady™
054552 |
12.7 mm | 15.2 mm | 12.7 mm | 1 |
225.00 CHF
1 Packung |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||
Beschreibung
- Material is UL and CSA approved with its respective ribbon
- Ideal for Circuit Board Labeling
- For smooth surfaces
Spezifikation
Nicht autoklavierbar | |
White | |
Static-dissipative Polyester | |
Unsteril | |
-40 bis +120 °C |
Dauerhaftes Acryl | |
Glanz | |
Thermotransfer | |
Drucker der Serien BBP™81, BradyPrinter i5100, i7100, PR Plus und IP™, THT 76 mm Kerndrucker | |
0.09 mm |