Learn More
Brady™ Static Dissipative Thermal Transfer Printable Labels
Printable, static dissipative polyester labels for Thermal Transfer Printers.
Marke: Brady™ 029917
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Material is UL and CSA approved with its respective ribbon
- Ideal for Circuit Board Labeling
- For smooth surfaces
Spezifikation
Nicht autoklavierbar | |
Dauerhaftes Acryl | |
Glanz | |
Thermotransfer | |
Kennzeichnung von Leiterplatten, Kennzeichnung im elektrischen Bereich, allgemeine Kennzeichnung | |
1 | |
Rechteck | |
0.09 mm | |
50.8 mm | |
6.4 mm |
THT-48-473-10 | |
White | |
Static-dissipative Polyester | |
Unsteril | |
Drucker der Serien BBP™81, BradyPrinter i5100, i7100, PR Plus und IP™, THT 76 mm Kerndrucker | |
10.000 Etiketten | |
-40 bis +120 °C | |
8.9 mm | |
50.8 mm | |
6.4 mm |