Learn More
Brady™ Static Dissipative Thermal Transfer Printable Labels
Printable, static dissipative polyester labels for Thermal Transfer Printers.
Marke:  Brady™ 029914
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11503674
  • 115.00 CHF / 1 Rollen
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Material is UL and CSA approved with its respective ribbon
  • Ideal for Circuit Board Labeling
  • For smooth surfaces
Spezifikation
Spezifikation
Nicht autoklavierbar
Dauerhaftes Acryl
Glanz
Thermotransfer
Kennzeichnung von Leiterplatten, Kennzeichnung im elektrischen Bereich, allgemeine Kennzeichnung
1
Rechteck
0.09 mm
50.8 mm
6.4 mm
THT-15-473-2.5
White
Static-dissipative Polyester
Unsteril
Drucker der Serien BBP™81, BradyPrinter i5100, i7100, PR Plus und IP™, THT 76 mm Kerndrucker
2500 Etiketten
-40 bis +120 °C
9.5 mm
50.8 mm
6.4 mm