Learn More
IBA Lifesciences StarGate™ pLSG-IBA Akzeptorvektoren für Baculoviren
Transfervektoren, die eine hochgradige Expression in Insektenzellen ermöglichen, indem das interessierende Gen durch homologe Rekombination in den Polyeder-Gen-Locus von AcMNPV DNA eingebracht wird.
237.00 CHF - 255.00 CHF
Spezifikation
Format | Flüssig |
---|---|
Zur Verwendung mit (Geräte) | StarGate™ System, Insekten-Wirtszellen |
Induktionsmittel | BacPAK6-linearisierte AcMNPV DNA (Clontech) oder zirkuläre flashBAC-modifizierte AcMNPV DNA (Oxford Expression Technologies) |
pH | 8 |
Promoter | Polyhedrin |
Produktcode | Marke | Beschreibung | Proteinmarkierung | Enthält | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Beschreibung | Proteinmarkierung | Enthält | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
15623828
|
IBA Lifesciences
5-4800-001 |
pLSG-IBA wt1 | Nicht markiert | pUC ori, Ampicillin-Resistenz |
255.00 CHF
5 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 11-12-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
15633828
|
IBA Lifesciences
5-4801-001 |
pLSG-IBA wt2 | Nicht markiert | BM40-Signal, pUC ori, Ampicillin-Resistenz |
255.00 CHF
5 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 11-12-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
15643828
|
IBA Lifesciences
5-4803-001 |
pLSG-IBA 3 | Strep-tag für C-Terminus | pUC ori, Ampicillin-Resistenz |
255.00 CHF
5 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 11-12-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
15653828
|
IBA Lifesciences
5-4805-001 |
pLSG-IBA 5 | Strep-tag für N-Terminus | pUC ori, Ampicillin-Resistenz |
255.00 CHF
5 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 11-12-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
15663828
|
IBA Lifesciences
5-4823-001 |
pLSG-IBA 23 | Strep-tag für C-Terminus und GST-Tag für N-Terminus | pUC ori, Ampicillin-Resistenz |
255.00 CHF
5 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 11-12-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
15673828
|
IBA Lifesciences
5-4825-001 |
pLSG-IBA 25 | GST-Tag für N-Terminus | pUC ori, Ampicillin-Resistenz | N/A | ||||
15683828
|
IBA Lifesciences
5-4833-001 |
pLSG-IBA 33 | 6 x Histidin-Tag für C-Terminus | pUC ori, Ampicillin-Resistenz | N/A | ||||
15693828
|
IBA Lifesciences
5-4835-001 |
pLSG-IBA 35 | 6 x Histidin-Tag für N-Terminus | pUC ori, Ampicillin-Resistenz | N/A | ||||
15603838
|
IBA Lifesciences
5-4843-001 |
pLSG-IBA 43 | Strep-tag™ für C-Terminal und His-Tag (6x) für N-Terminal | pUC ori, Ampicillin-Resistenz |
255.00 CHF
5 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 11-12-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
15613838
|
IBA Lifesciences
5-4845-001 |
pLSG-IBA 45 | Strep-tag™ für N-Terminal und His-Tag (6x) für C-Terminal | pUC ori, Ampicillin-Resistenz |
255.00 CHF
5 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 11-12-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
15623838
|
IBA Lifesciences
5-4862-001 |
pLSG-IBA 62 | Strep-tag™ für C-Terminus und FLAG-Tag für N-Terminus | pUC ori, Ampicillin-Resistenz |
255.00 CHF
5 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 11-12-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
15633838
|
IBA Lifesciences
5-4863-001 |
pLSG-IBA 63 | FLAG-Tag für C-Terminal | pUC ori, Ampicillin-Resistenz | N/A | ||||
15643838
|
IBA Lifesciences
5-4864-001 |
pLSG-IBA 64 | Strep-tag™ für N-Terminus und FLAG-Tag für C-Terminus | pUC ori, Ampicillin-Resistenz |
255.00 CHF
5 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 11-12-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
15653838
|
IBA Lifesciences
5-4865-001 |
pLSG-IBA 65 | FLAG-Tag für N-Terminus | pUC ori, Ampicillin-Resistenz | N/A | ||||
15663838
|
IBA Lifesciences
5-4902-001 |
pLSG-IBA 102 | Twin-Strep-tag für C-Terminus | BM40-Signal, pUC ori, Ampicillin-Resistenz |
255.00 CHF
5 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 11-12-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
15673838
|
IBA Lifesciences
5-4903-001 |
pLSG-IBA 103 | Twin-Strep-tag für C-Terminus | pUC ori, Ampicillin-Resistenz |
255.00 CHF
5 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 11-12-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
15683838
|
IBA Lifesciences
5-4904-001 |
pLSG-IBA 104 | Twin-Strep-tag für N-Terminus | BM40-Signal, pUC ori, Ampicillin-Resistenz |
255.00 CHF
5 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 11-12-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
15693838
|
IBA Lifesciences
5-4905-001 |
pLSG-IBA 105 | Twin-Strep-tag für N-Terminus | pUC ori, Ampicillin-Resistenz |
255.00 CHF
5 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 11-12-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
15603848
|
IBA Lifesciences
5-4923-001 |
pLSG-IBA 123 | Twin-Strep-tag für C-Terminus und GST-Tag für N-Terminus | pUC ori, Ampicillin-Resistenz |
255.00 CHF
5 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 11-12-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
15613848
|
IBA Lifesciences
5-4942-001 |
pLSG-IBA 142 | Twin-Strep-tag™ für C-Terminal und His-Tag (6x) für N-Terminal | BM40-Signal, pUC ori, Ampicillin-Resistenz |
255.00 CHF
5 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 11-12-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
15623848
|
IBA Lifesciences
5-4943-001 |
pLSG-IBA 143 | Twin-Strep-tag™ für C-Terminal und His-Tag (6x) für N-Terminal | pUC ori, Ampicillin-Resistenz |
255.00 CHF
5 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 11-12-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
15633848
|
IBA Lifesciences
5-4944-001 |
pLSG-IBA 144 | Twin-Strep-Tag™ für N-Terminal und His-Tag (6x) für C-Terminal | BM40-Signal, pUC ori, Ampicillin-Resistenz |
255.00 CHF
5 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 11-12-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
15643848
|
IBA Lifesciences
5-4945-001 |
pLSG-IBA 145 | Twin-Strep-Tag™ für N-Terminal und His-Tag (6x) für C-Terminal | pUC ori, Ampicillin-Resistenz |
255.00 CHF
5 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 11-12-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
15653848
|
IBA Lifesciences
5-4962-001 |
pLSG-IBA 162 | Twin-Strep-Tag™ für C-Terminal und FLAG-Tag für N-Terminal | pUC ori, Ampicillin-Resistenz |
255.00 CHF
5 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 11-12-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
15663848
|
IBA Lifesciences
5-4964-001 |
pLSG-IBA 164 | Twin-Strep-Tag™ für N-Terminal und FLAG-Tag für C-Terminal | pUC ori, Ampicillin-Resistenz |
255.00 CHF
5 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 11-12-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
15673848
|
IBA Lifesciences
5-4967-001 |
pLSG-IBA 167 | Twin-Strep-tag™-FLAG-Tag für N-Terminus | pUC ori, Ampicillin-Resistenz |
255.00 CHF
5 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 11-12-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
15683848
|
IBA Lifesciences
5-4968-001 |
pLSG-IBA 168 | Twin-Strep™-Tag/FLAG-Tag für C-Terminus | pUC ori, Ampicillin-Resistenz |
255.00 CHF
5 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 11-12-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
Beschreibung
pLSG-IGA Baculavirus (Insektenzellen) Expressionsvektoren
Der pLSG-IBAwt1-Vektor trägt den Polyedrin Promotor für die hochwertige Expression in Insektenzellen. Die Co-Transfektion mit BacPAK6 linearisierter AcMNPV-DNA (Clontech) oder zirkulärer mit FlashBAC modifizierter AcMNPV-DNA (Oxford Expression Technologies) ermöglicht die Erzeugung von rekombinantem Baculovirus mit sehr hoher Effizienz durch die Rekonstitution eines essentiellen Gens (ORF1629) sowie die weitgehende Eliminierung von Wildtypviren.
- Klonierung und Expression von rekombinanten Proteinen in Insektenzellen
- Polyhedrin-Promotor für hochwertige Expression des Injektors
- Ampicillin-Resistenz und ColE1-Ursprung der Replikation (pUC) unterstützen die Vermehrung in E. coli
StarGate™ System
IBA hat StarGate entwickelt, um einen einfachen, schnellen und hocheffizienten Klonierungsprozess für Gene von Interesse (GOI) zur Verwendung in der funktionellen Expression, Aufreinigung, Detektion, Immobilisierung oder Trennung rekombinanter Proteine bereitzustellen:
- Minimale zusätzliche Modifikation des Gens durch kurze kombinatorische Stellen
- Inhärente hochgradige Klonierungseffizienz durch eine gezielte Reaktion (kein Gleichgewicht)
- GOIs werden geklont, um einen Donor-Vektor zu erhalten; 2 oder mehrere Gene können durch Fusion Cloning kombiniert werden
- Gene werden dann in Akzeptorvektoren übertragen, die eine optimale genetische Umgebung bieten
- Der endgültige Expressionsvektor, der Zielvektor, wird dann in den jeweiligen Host platziert
Spezifikation
Flüssig | |
BacPAK6-linearisierte AcMNPV DNA (Clontech) oder zirkuläre flashBAC-modifizierte AcMNPV DNA (Oxford Expression Technologies) | |
Polyhedrin | |
20 μl TE-Puffer: 10 mm Tris-HCl, 1 mm EDTA / 5 μg | |
250 ng/μl | |
Durchsichtig |
StarGate™ System, Insekten-Wirtszellen | |
8 | |
Akzeptor-Vektor für Bacula(Insektenzelle)-Expression | |
2 °C bis 8 °C für häufige Verwendung, -20 °C für Langzeitlagerung | |
5μ g | |
Klonierung von Genen von Interesse zwecks Verwendung in Funktional-Expression, Aufreinigung, Erkennung, Immobilisierung oder Trennung rekombinanter Proteine |
Sicherheit und Handhabung
missing translation for 'shelfLife' : 12 Monate