Learn More
IBA Lifesciences StarGate™ pLSG-IBA Akzeptorvektoren für Baculoviren
Transfervektoren, die eine hochgradige Expression in Insektenzellen ermöglichen, indem das interessierende Gen durch homologe Rekombination in den Polyeder-Gen-Locus von AcMNPV DNA eingebracht wird.
Marke: IBA Lifesciences 5-4865-001
Beschreibung
pLSG-IGA Baculavirus (Insektenzellen) Expressionsvektoren
Der pLSG-IBAwt1-Vektor trägt den Polyedrin Promotor für die hochwertige Expression in Insektenzellen. Die Co-Transfektion mit BacPAK6 linearisierter AcMNPV-DNA (Clontech) oder zirkulärer mit FlashBAC modifizierter AcMNPV-DNA (Oxford Expression Technologies) ermöglicht die Erzeugung von rekombinantem Baculovirus mit sehr hoher Effizienz durch die Rekonstitution eines essentiellen Gens (ORF1629) sowie die weitgehende Eliminierung von Wildtypviren.
- Klonierung und Expression von rekombinanten Proteinen in Insektenzellen
- Polyhedrin-Promotor für hochwertige Expression des Injektors
- Ampicillin-Resistenz und ColE1-Ursprung der Replikation (pUC) unterstützen die Vermehrung in E. coli
StarGate™ System
IBA hat StarGate entwickelt, um einen einfachen, schnellen und hocheffizienten Klonierungsprozess für Gene von Interesse (GOI) zur Verwendung in der funktionellen Expression, Aufreinigung, Detektion, Immobilisierung oder Trennung rekombinanter Proteine bereitzustellen:
- Minimale zusätzliche Modifikation des Gens durch kurze kombinatorische Stellen
- Inhärente hochgradige Klonierungseffizienz durch eine gezielte Reaktion (kein Gleichgewicht)
- GOIs werden geklont, um einen Donor-Vektor zu erhalten; 2 oder mehrere Gene können durch Fusion Cloning kombiniert werden
- Gene werden dann in Akzeptorvektoren übertragen, die eine optimale genetische Umgebung bieten
- Der endgültige Expressionsvektor, der Zielvektor, wird dann in den jeweiligen Host platziert
Spezifikation
Flüssig | |
pLSG-IBA 65 | |
pUC ori, Ampicillin-Resistenz | |
Polyhedrin | |
20 μl TE-Puffer: 10 mm Tris-HCl, 1 mm EDTA / 5 μg | |
FLAG-Tag für N-Terminus | |
5μ g | |
Klonierung von Genen von Interesse zwecks Verwendung in Funktional-Expression, Aufreinigung, Erkennung, Immobilisierung oder Trennung rekombinanter Proteine |
StarGate™ System, Insekten-Wirtszellen | |
BacPAK6-linearisierte AcMNPV DNA (Clontech) oder zirkuläre flashBAC-modifizierte AcMNPV DNA (Oxford Expression Technologies) | |
8 | |
Akzeptor-Vektor für Bacula(Insektenzelle)-Expression | |
2 °C bis 8 °C für häufige Verwendung, -20 °C für Langzeitlagerung | |
250 ng/μl | |
Durchsichtig |