Learn More
IBA Lifesciences StarGate™ pLSG-IBA Akzeptorvektoren für Baculoviren
GREENER_CHOICE
Transfervektoren, die eine hochgradige Expression in Insektenzellen ermöglichen, indem das interessierende Gen durch homologe Rekombination in den Polyeder-Gen-Locus von AcMNPV DNA eingebracht wird.
Marke:  IBA Lifesciences 5-4945-001
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15643848
  • 255.00 CHF / 5 Mikrogramm
Verfügbar ab: 11-12-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
pLSG-IBA Baculovirus (Insektenzellen) Expressionsvektoren
Der pLSG-IBAwt1-Vektor trägt den Polyhedrin-Promotor für die hohe Expression in Insektenzellen.
  • Die Co-Transfektion mit BacPAK6 linearisierter AcMNPV-DNA (Clontech) oder zirkulärer mit flashBAC modifizierter AcMNPV-DNA (Oxford Expression Technologies) ermöglicht die Erzeugung von rekombinantem Baculovirus mit sehr hoher Effizienz durch die Rekonstitution eines essentiellen Gens (ORF 1629) sowie die weitgehende Eliminierung von Wildtypviren.
  • Klonierung und Expression von rekombinanten Proteinen in Insektenzellen
  • Polyhedrin-Promotor für hochwertige Expression des Injektors
  • Ampicillin-Resistenz und ColE1-Replikationsursprung (pUC) unterstützen die Vermehrung in E. coli
Bitte beachten Sie, dass das Klonieren in pLSG-IBA Akzeptorvektoren zwingend das Restriktionsenzym Esp3I erfordert, da kein anderes MCS zur Integration eines Gens von Interesse verfügbar ist. Neben der direkten Klonierung des Gens von Interesse in pLSG-IBA Vektoren mit Esp3I ist auch die Option über einen sogenannten Entry-Vektor möglich.
Spezifikation
Spezifikation
Flüssig
pLSG-IBA 145
pUC ori, Ampicillin-Resistenz
Polyhedrin
20 μl TE-Puffer: 10 mm Tris-HCl, 1 mm EDTA / 5 μg
Twin-Strep-Tag™ für N-Terminal und His-Tag (6x) für C-Terminal
5μ g
Klonierung von Genen von Interesse zwecks Verwendung in Funktional-Expression, Aufreinigung, Erkennung, Immobilisierung oder Trennung rekombinanter Proteine
StarGate™ System, Insekten-Wirtszellen
BacPAK6-linearisierte AcMNPV DNA (Clontech) oder zirkuläre flashBAC-modifizierte AcMNPV DNA (Oxford Expression Technologies)
8
Akzeptor-Vektor für Bacula(Insektenzelle)-Expression
2 °C bis 8 °C für häufige Verwendung, -20 °C für Langzeitlagerung
250 ng/μl
Durchsichtig