Learn More
IBA Lifesciences StarGate™ pLSG-IBA Akzeptorvektoren für Baculoviren
Transfervektoren, die eine hochgradige Expression in Insektenzellen ermöglichen, indem das interessierende Gen durch homologe Rekombination in den Polyeder-Gen-Locus von AcMNPV DNA eingebracht wird.
Marke: IBA Lifesciences 5-4944-001
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
pLSG-IBA Baculovirus (Insektenzellen) ExpressionsvektorenDer pLSG-IBAwt1-Vektor trägt den Polyhedrin-Promotor für die hohe Expression in Insektenzellen.
- Die Co-Transfektion mit BacPAK6 linearisierter AcMNPV-DNA (Clontech) oder zirkulärer mit flashBAC modifizierter AcMNPV-DNA (Oxford Expression Technologies) ermöglicht die Erzeugung von rekombinantem Baculovirus mit sehr hoher Effizienz durch die Rekonstitution eines essentiellen Gens (ORF 1629) sowie die weitgehende Eliminierung von Wildtypviren.
- Klonierung und Expression von rekombinanten Proteinen in Insektenzellen
- Polyhedrin-Promotor für hochwertige Expression des Injektors
- Ampicillin-Resistenz und ColE1-Replikationsursprung (pUC) unterstützen die Vermehrung in E. coli
Bitte beachten Sie, dass das Klonieren in pLSG-IBA Akzeptorvektoren zwingend das Restriktionsenzym Esp3I erfordert, da kein anderes MCS zur Integration eines Gens von Interesse verfügbar ist. Neben der direkten Klonierung des Gens von Interesse in pLSG-IBA Vektoren mit Esp3I ist auch die Option über einen sogenannten Entry-Vektor möglich.
Spezifikation
Flüssig | |
pLSG-IBA 144 | |
BM40-Signal, pUC ori, Ampicillin-Resistenz | |
Polyhedrin | |
20 μl TE-Puffer: 10 mm Tris-HCl, 1 mm EDTA / 5 μg | |
Twin-Strep-Tag™ für N-Terminal und His-Tag (6x) für C-Terminal | |
5μ g | |
Klonierung von Genen von Interesse zwecks Verwendung in Funktional-Expression, Aufreinigung, Erkennung, Immobilisierung oder Trennung rekombinanter Proteine |
StarGate™ System, Insekten-Wirtszellen | |
BacPAK6-linearisierte AcMNPV DNA (Clontech) oder zirkuläre flashBAC-modifizierte AcMNPV DNA (Oxford Expression Technologies) | |
8 | |
Akzeptor-Vektor für Bacula(Insektenzelle)-Expression | |
2 °C bis 8 °C für häufige Verwendung, -20 °C für Langzeitlagerung | |
250 ng/μl | |
Durchsichtig |