Learn More
Implen™ Standardlösung für das NanoPhotometer™
Standardlösung zur Regulierung der photometrischen Genauigkeit von NanoPhotometer™ NP80, N60 und N50 (NanoVolume).
Marke:  Implen™ N-568-S
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15765805
Menge Preis
1 399.00 CHF / 1 Stück
6 360.66 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 10-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Standardlösungen für die Kontrolle der photometrischen Genauigkeit
  • Überprüft die Absorptionsgenauigkeit des Geräts
  • Zur Verwendung mit NanoPhotometer™ NP120/NP80/N60/N50
  • CAS-Nr.: 877-24-7
Spezifikation
Spezifikation
Ungiftige Kaliumhydrogenphthalat-Lösung (PHP)
10 x 0,5 ml
Bei Raumtemperatur lagern
NanoPhotometer N60 und NP80
10 Fläschchen
280 nm
Name des Produkts
Implen™ Standardlösung für das NanoPhotometer™ > NanoPhotometer N60 und NP80, 10 x 0,5 ml
Nur für Forschungszwecke