Learn More
Spectrum™ Standard-RC-Dialyseschläuche
Mehrzweck-Dialyseschläuche eignen sich optimal für die allgemeine Dialyse in verschiedenen Anwendungsbereichen und Volumen
269.00 CHF - 655.00 CHF
Spezifikation
MWCO 12 bis 14 kDa
Material Regenerierte Cellulose
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 5
Produktcode Marke Durchmesser (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Durchmesser (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
11465859
Zubehör anzeigen Unterlagen ansehen
Spectrum™
132709
48 mm
345.00 CHF
1 Stück
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
11445859
Zubehör anzeigen Unterlagen ansehen
Spectrum™
132697
6,4 mm
446.00 CHF
1 Stück
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
11455859
Zubehör anzeigen Unterlagen ansehen
Spectrum™
132700
16 mm
390.00 CHF
1 Stück
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
11581060
Zubehör anzeigen Unterlagen ansehen
Spectrum™
132703
20,4 mm
269.00 CHF
1 Stück
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
11591060
Zubehör anzeigen Unterlagen ansehen
Spectrum™
132706
29 mm
655.00 CHF
1 Stück
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Beschreibung
Beschreibung
Mehrzweck-Dialyseschläuche eignen sich optimal für die allgemeine Dialyse in verschiedenen Anwendungsbereichen und Volumen
  • Gütegrad der Membran
  • Membrantyp: RC
  • Molekulargewichtsgrenzwerte: 12 bis 14 K
Spezifikation
Spezifikation
12 bis 14 kDa
Regenerierte Cellulose
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Spectrum™ Standard-RC-Dialyseschläuche