Learn More
Spectrum™ Standard-RC-Dialyseschläuche
Mehrzweck-Dialyseschläuche eignen sich optimal für die allgemeine Dialyse in verschiedenen Anwendungsbereichen und Volumen
Marke:  Spectrum™ 132700
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11455859
  • 390.00 CHF / 1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Edge
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Mehrzweck-Dialyseschläuche eignen sich optimal für die allgemeine Dialyse in verschiedenen Anwendungsbereichen und Volumen
MWCO 12,000 bis 14,000
Spezifikation
Spezifikation
Dialysemembran
Regenerierte Cellulose
0.6 Zoll
30 m
Jeweils
12 bis 14 kDa
16 mm
98.4 ft.
2 ml
Manche Schlauchrollen enthalten kein Glyzerin und müssen vor der Verwendung nicht eingeweicht werden