Learn More
Spectrum™ Standard-RC-Dialyseschläuche
Mehrzweck-Dialyseschläuche eignen sich optimal für die allgemeine Dialyse in verschiedenen Anwendungsbereichen und Volumen
Marke:  Spectrum™ 132697
434.86 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11445859
  • 446.00 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 25-07-2025
Beschreibung
Mehrzweck-Dialyseschläuche eignen sich optimal für die allgemeine Dialyse in verschiedenen Anwendungsbereichen und Volumen
  • Gütegrad der Membran
  • Membrantyp: RC
  • Molekulargewichtsgrenzwerte: 12 bis 14 K
Spezifikation
Spezifikation
Spectra/Por 4 Dialyseschlauch
Regenerierte Cellulose
0.25 Zoll
30 m
39,2 bis 249,8 °F
100/Packung
12 bis 14 kDa
6,4 mm
100 ft.
Enthält Glyzerin als Feuchthaltemittel
4°bis 121 °C
Ideal für die molekulare Separation, Studien zur Proteinbindung, Elektrolytentfernung, Entsalzung
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Zubehör anzeigen
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Spectrum™ Standard-RC-Dialyseschläuche > Flache Breite:10mm; Durchmesser:6,4 mm; 0,32 ml/cm