Learn More
Thermo Scientific™ Agar für Standardplattenzählung (APHA) (dehydriert)
Bestimmen Sie mit diesem Medium die Keimzahlen von Mikroorganismen in Lebensmitteln, Milchprodukten, Abwasser und anderen Sanitärproben.
Marke:  Thermo Scientific™ CM0463B
183.62 CHF gültig bis 2025-07-13
Benutzen Sie den Promotions-Code "24135" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10679554
  • 272.00 CHF / 500 Gramm
Qualitätsanalyse und Qualitätskontrolltests
Aktionscode 24140 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Lager vorrätig
Beschreibung
Bestimmen Sie mit diesem Medium die Keimzahlen von Mikroorganismen in Lebensmitteln, Milchprodukten, Abwasser und anderen Sanitärproben.
  • Entspricht der Formulierung von APHA, AOAC und PHLS
  • Die Qualitätskontrolle des Standard-Plattenzählungs-Agars (APHA) umfasst Tests gemäß ISO 11133:2014
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
APHA, AOAC, PHLS, ISO 11133:2014
Agar
Je
Pulver
Agar für Standardplattenzählung, APHA
Für 21.3 l-Medium
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer6260327 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum20/05/2025 Catalog NumberCM0463B
Chargennummer6248486 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum13/04/2025 Catalog NumberCM0463B
Chargennummer6224153 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum03/03/2025 Catalog NumberCM0463B
Chargennummer6195050 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/11/2024 Catalog NumberCM0463B
Chargennummer6195049 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/11/2024 Catalog NumberCM0463B
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Agar für Standardplattenzählung (APHA) (dehydriert) > 500 g