Learn More
Heidolph Instruments H-Stativ XXL .
A unique stand for our entire overhead stirrer series.
Marke:  Heidolph Instruments 570-12200-00
338.20 CHF gültig bis 2025-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24138" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 10562805
  • 356.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 21-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • A unique stand for our entire overhead stirrer series.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
39.4 in.
1000 mm
1 in.
Stand
6 kg
14.6 in.
370 mm
25 mm
13.2 lb.
Sonderangebote
  • Mehrere Hersteller
    Verwenden Sie den Aktionscode 24138 und sichern Sie sich große Rabatte auf Produkte für Ihre Analysen.
    Aktionscode: 24138
    Gültig bis zum2025-04-30
    Tage
    3
    Stunden
    15
    Minuten
    55
    Sekunden
    21
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Heidolph Instruments H-Stativ XXL . > Durchmesser des Standrohrs:25mm, Länge:1000mm; Gewicht:6kg