Learn More
IKA™ R 2722 H-Ständer
Besonders stabiler Ständer mit H-förmigem Fuß, der ein Kippen des Ständers nach hinten verhindert.
Marke: IKA™ 0001412000
810.03 CHF gültig bis 2025-07-04
Benutzen Sie den Promotions-Code "24147" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Optimale Stabilität für größere, schwerere Geräte und Aufsätze, wie z. B. bei rheologischen Messungen mit Rührern. Der Ständer verfügt über eine Einstellschraube, mit der eine unebene Labortischfläche ausgeglichen werden kann.
Spezifikation
1,01 mm | |
18 in. | |
34 mm | |
H-Ständer |
420 mm | |
460 mm | |
10 kg |
Aktionen
-
Mehrere Hersteller
Steigern Sie Ihre Getränketests mit Präzisionslösungen
Erhalten Sie erstaunliche Einsparungen bei Produkten für Ihre AnalysenAktionscode: 24135Gültig bis zum: 2025-07-13