Learn More
Greiner Bio-One VACUETTE™ K3EDTA-Blutentnahmegefäße
Durch Spritzguss praktisch unzerbrechlich, daher sicherer als Glas
Marke: Greiner Bio-One 455036
Beschreibung
VACUETTE™ EDTA Blood Collection tubes are used for determinations in EDTA whole blood for haematology. Available with K2EDTA, K2EDTA Separator and K3EDTA. VACUETTE™ K3EDTA tubes contain tri-potassium K3EDTA which blocks the coagulation cascade.
- Die Röhrchen werden in Packungen zu 50 Stück geliefert.
- Zur venösen Blutentnahme
- Hergestellt aus praktisch unzerbrechlichem PET-Kunststoff
- Bietet mehr Sicherheit und Hygiene bei der Probenentnahme sowie den Vorteil, dass sie so durchsichtig wie Glas sind.
- Hauptsächlich in der Hämatologie
- Die Innenwand ist mit sprühgetrocknetem K2EDTA als Antikoagulant beschichtet, um Calciumionen zu binden und die gerinnende Kaskade zu unterbrechen.
- K2EDTA-Blutentnahmegefäße mit Gel-Separator und K3EDTA-Blutentnahmegefäße sind erhältlich.
- Rosafarbene Kappen für die Immunhämatologie sind ebenfalls erhältlich.
- CE-Kennzeichnung
Spezifikation
Blutentnahmeröhrchen | |
PET | |
Sicherheitsschraubkappe | |
VACUETTE™ Blutentnahmekanülen | |
100 mm | |
Blutentnahme |
K3-EDTA | |
Steril | |
9 ml | |
Schwarzer Ring, Lavendelkappe | |
16 x 100 mm | |
16 mm |