Learn More
Sampling Systems™ Edelstahl-Lagerungstrommel
Durch robustes, hygienisches Design auch für die anspruchsvollsten Anwendungen geeignet. Die Edelstahl-Speichertrommel von Sampling Systems™ hat eine sehr hochwertige Oberfläche und wird mit robusten Seitengriffen, Deckel, Dichtung und Klemmband geliefert.
484.00 CHF - 1180.00 CHF
Spezifikation
Produkttyp Aufbewahrungsbehälter
Material Edelstahl
Enthält Deckel, Klemme und Silikondichtung
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 6
Produktcode Marke Kapazität (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Kapazität (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
15849581
Unterlagen ansehen
Sampling Systems™
A126-10
10 l
484.00 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 23-09-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
15859581
Unterlagen ansehen
Sampling Systems™
A126-100
100 l
892.00 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 15-10-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
15869581
Unterlagen ansehen
Sampling Systems™
A126-150
150 l
1115.00 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 18-11-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
15879581
Unterlagen ansehen
Sampling Systems™
A126-200
200 l
1180.00 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 04-08-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
15889581
Unterlagen ansehen
Sampling Systems™
A126-25
25 l
626.00 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 04-08-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
15899581
Unterlagen ansehen
Sampling Systems™
A126-50
50 l
728.00 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 15-10-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Oben offene, pharmazeutische und chemische Fässer mit Deckel
  • Größen von5 l bis200 l (größere Größen auf Anfrage erhältlich)
  • Hochwertige, strapazierfähige Konstruktion
  • Produktkontaktteile aus 316L-Edelstahl
  • Nutfreie Innenkonstruktion
  • Deckel mit Klemmband (304 Edelstahl) gesichert
  • Deckeldichtung - FDA-konformer Silikongummi
  • Hygienischer oberer Rand
  • Erhältlich mit seitlichen Griffen
  • Vollständig geschweißte GMP-konforme Konstruktion
Spezifikation
Spezifikation
Aufbewahrungsbehälter
Edelstahl
Deckel, Klemme und Silikondichtung
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Sampling Systems™ Edelstahl-Lagerungstrommel