Learn More
Sampling Systems™ Edelstahl-Lagerungstrommel
Durch robustes, hygienisches Design auch für die anspruchsvollsten Anwendungen geeignet. Die Edelstahl-Speichertrommel von Sampling Systems™ hat eine sehr hochwertige Oberfläche und wird mit robusten Seitengriffen, Deckel, Dichtung und Klemmband geliefert.
Marke: Sampling Systems™ A126-10
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Oben offene, pharmazeutische und chemische Fässer mit Deckel
- Größen von5 l bis200 l (größere Größen auf Anfrage erhältlich)
- Hochwertige, strapazierfähige Konstruktion
- Produktkontaktteile aus 316L-Edelstahl
- Nutfreie Innenkonstruktion
- Deckel mit Klemmband (304 Edelstahl) gesichert
- Deckeldichtung - FDA-konformer Silikongummi
- Hygienischer oberer Rand
- Erhältlich mit seitlichen Griffen
- Vollständig geschweißte GMP-konforme Konstruktion
Spezifikation
Aufbewahrungsbehälter | |
Edelstahl | |
280 mm |
10 l | |
Deckel, Klemme und Silikondichtung | |
223 mm |