Learn More
Sampling Systems™ Edelstahl-Lagerungstrommel
Durch robustes, hygienisches Design auch für die anspruchsvollsten Anwendungen geeignet. Die Edelstahl-Speichertrommel von Sampling Systems™ hat eine sehr hochwertige Oberfläche und wird mit robusten Seitengriffen, Deckel, Dichtung und Klemmband geliefert.
Marke:  Sampling Systems™ A126-150
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15869581
  • 1115.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 19-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Oben offene, pharmazeutische und chemische Fässer mit Deckel
  • Größen von5 l bis200 l (größere Größen auf Anfrage erhältlich)
  • Hochwertige, strapazierfähige Konstruktion
  • Produktkontaktteile aus 316L-Edelstahl
  • Nutfreie Innenkonstruktion
  • Deckel mit Klemmband (304 Edelstahl) gesichert
  • Deckeldichtung - FDA-konformer Silikongummi
  • Hygienischer oberer Rand
  • Erhältlich mit seitlichen Griffen
  • Vollständig geschweißte GMP-konforme Konstruktion
Spezifikation
Spezifikation
Aufbewahrungsbehälter
Edelstahl
612 mm
150 l
Deckel, Klemme und Silikondichtung
570 mm