Learn More
Micronova™ SS-Drahtbürsten mit mittlerer Borstensteifigkeit, Fächerspitze und Griff mit Acme-Innengewinde
Drahtbürsten aus Edelstahl mit Nylonborsten
14.15 CHF - 59.70 CHF
Spezifikation
Bristle Material | Nylon |
---|---|
Sterilität | Unsteril |
Zertifizierung/Konformität | ISO 9001 Certified Facility; Certificate of Conformance; FDA Approved Materials |
Inhalt und Lagerung | Store in a dry area, at ambient temperature with ideal air flow. |
Einwegprodukt | Nein |
Produktcode | Marke | Länge (metrisch) | Durchmesser (metrisch) Borste | Produkttyp | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Länge (metrisch) | Durchmesser (metrisch) Borste | Produkttyp | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15773004
|
Micronova™
BRWL-149 |
22,9 cm | 0,64 cm | Bürste | N/A | ||||||
15783004
|
Micronova™
BRWM-125 |
40,6 cm | 1,3 cm | Bürste | N/A | ||||||
15793004
|
Micronova™
BRWM-16BR |
40,6 cm | 2,5 cm | Bürste | N/A | ||||||
15703014
|
Micronova™
BRWM-22 |
40,6 cm | 5,1 cm | Bürste | N/A | ||||||
15763004
|
Micronova™
BRWL-14349 |
50,8 cm | 1,91 cm | Bürste | N/A | ||||||
15501755
![]() |
Micronova™
BRWM-22512J |
40,6 cm | 5,72 cm | J-förmige Bürste |
48.05 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
15713014
|
Micronova™
BRWM-22512S |
40,6 cm | 5,72 cm | S-förmige Bürste |
59.70 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 02-09-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
15690699
|
Micronova™
BRWL-349 |
50,8 cm | 1,9 cm | Lüfterspitzen-Bürste | N/A | ||||||
15723014
|
Micronova™
BRWM-341512 |
71,1 cm | 1,9 bis 3,8 cm | Lüfterspitzen-Bürste | N/A | ||||||
15733014
|
Micronova™
BRWM-345 |
40,6 cm | 1,9 cm | Lüfterspitzen-Bürste | N/A | ||||||
Beschreibung
Micronova Stainless Steel Wire Brushes are excellent for cleaning valves, tubing, cylinders, narrow chambers and other hard to clean areas. The durable brushes are flexible enough bend through fittings but stiff enough for removing residues. The tapered versions add a level of cleaning versatility.
- Nylon bristle brushes with a stainless steel wire core
- Ideal for valves, tubing, cylinders and narrow chambers
- Flexible to bend through fittings but stiff enough to remove residues
- Tapered versions add cleaning versatility
- Available in a range of diameters from 0.25 to 2 inches
Spezifikation
Nylon | |
ISO 9001 Certified Facility; Certificate of Conformance; FDA Approved Materials | |
Nein | |
No | |
Standard disinfectants and cleaning solutions |
Unsteril | |
Store in a dry area, at ambient temperature with ideal air flow. | |
Non-filtered | |
Each brush is individually packaged |