Learn More
Micronova™ SS-Drahtbürsten mit mittlerer Borstensteifigkeit, Fächerspitze und Griff mit Acme-Innengewinde
Drahtbürsten aus Edelstahl mit Nylonborsten
Marke:  Micronova™ BRWM-341512
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15723014
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Beschreibung
Beschreibung
Die Micronova Drahtbürsten aus Edelstahl eignen sich hervorragend für die Reinigung von Ventilen, Schläuchen, Zylindern, engen Kammern und anderen schwer zu reinigenden Bereichen. Die haltbaren Bürsten sind flexibel genug, um sich in Anschlüssen zu biegen, aber steif genug, um Rückstände zu entfernen. Die konischen Ausführungen bieten eine hohe Reinigungsflexibilität.
  • Nylonbürsten mit Drahtkern aus Edelstahl
  • Ideal für Ventile, Schläuche, Zylinder und enge Kammern
  • Biegsam, um sich in Anschlüssen zu biegen, aber steif genug, um Rückstände zu entfernen
  • Konische Ausführungen für eine vielseitige Reinigung
  • Erhältlich mit Durchmessern von 0,25 bis 2 Zoll
Spezifikation
Mehr anzeigen
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Micronova™ SS-Drahtbürsten mit mittlerer Borstensteifigkeit, Fächerspitze und Griff mit Acme-Innengewinde > Ohne Abdeckung; Pinseldurchmesser: 1.9 bis 3.8 cm; Pinsellänge: 30.4 cm; Gesamtlänge: 71.1 cm