Learn More
Micronova™ SS-Drahtbürsten mit mittlerer Borstensteifigkeit, Fächerspitze und Griff mit Acme-Innengewinde
Drahtbürsten aus Edelstahl mit Nylonborsten
Marke:  Micronova™ BRWL-14349
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15763004
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Beschreibung
Beschreibung
Die Micronova Drahtbürsten aus Edelstahl eignen sich hervorragend für die Reinigung von Ventilen, Schläuchen, Zylindern, engen Kammern und anderen schwer zu reinigenden Bereichen. Die haltbaren Bürsten sind flexibel genug, um sich in Anschlüssen zu biegen, aber steif genug, um Rückstände zu entfernen. Die konischen Ausführungen bieten eine hohe Reinigungsflexibilität.
  • Nylonbürsten mit Drahtkern aus Edelstahl
  • Ideal für Ventile, Schläuche, Zylinder und enge Kammern
  • Biegsam, um sich in Anschlüssen zu biegen, aber steif genug, um Rückstände zu entfernen
  • Konische Ausführungen für eine vielseitige Reinigung
  • Erhältlich mit Durchmessern von 0,25 bis 2 Zoll
Spezifikation
Mehr anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer034359-000 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum16/09/2022 Catalog NumberBRWL-14349
Chargennummer031358-000 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum11/03/2022 Catalog NumberBRWL-14349
Chargennummer029093-000 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum15/12/2021 Catalog NumberBRWL-14349
Chargennummer025276-000 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum15/12/2021 Catalog NumberBRWL-14349
Chargennummer028163-000 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum15/12/2021 Catalog NumberBRWL-14349
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Micronova™ SS-Drahtbürsten mit mittlerer Borstensteifigkeit, Fächerspitze und Griff mit Acme-Innengewinde > Nylonbürste, Borsten mit mittlerer Steifigkeit, Edelstahldraht, Durchmesser 0,25 bis 0,75, mit Schleifenende, 20 in.