Learn More
Bochem™ Drahtkorb aus Edelstahl, quadratisch,2 Querstreben
Legen Sie Laborartikel in den quadratischen Bochem™ Drahtkorb aus Edelstahl mit 2 Querverbindungen. .
234.00 CHF - 262.00 CHF
Produktcode | Marke | Abmessungen (L x B x H) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Abmessungen (L x B x H) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
10576371
|
Bochem™
10071 |
Gehäuse 400x300x200 |
262.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 04-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
10234271
|
Bochem™
10076 |
600 x 400 x 300 mm |
248.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 18-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
10692112
|
Bochem™
10073 |
500 x 300 x 250 mm |
234.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 18-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
- Maschenweite 8 x 8 x 1 mm.
- Quadratisch
- Edelstahl
- 2Querverbindungen
Spezifikation
Drahtkorb |