Learn More
Bochem™ Drahtkorb aus Edelstahl, quadratisch,2 Querstreben
Legen Sie Laborartikel in den quadratischen Bochem™ Drahtkorb aus Edelstahl mit 2 Querverbindungen. .
Marke:  Bochem™ 10073
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10692112
  • 234.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 04-08-2025
Beschreibung
  • Maschenweite 8 x 8 x 1 mm,
  • Quadratisch
  • Edelstahl
  • 2 Querstreben
Spezifikation
Spezifikation
Drahtkorb
500 mm
500 x 300 mm (L x B)
500 x 300 x 250 mm
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Bochem™ Drahtkorb aus Edelstahl, quadratisch,2 Querstreben > Abmessungen (L x B x H): 500 x 300 x 250 mm