Learn More
Cole-Parmer™ Auslaufbecher aus Edelstahl
Zur Messung der Viskosität mit Viskositätsbechern aus Edelstahl. EZ™ Viskositätsbecher ermöglichen eine einfache und preiswerte Viskositätsmessung. Diese Becher sind mit einer maschinell bearbeiteten Öffnung ausgestattet, um ihre Länge zu gewährleisten und einen symmetrischen Ausflussstrom zu ermöglichen.
349.00 CHF - 718.00 CHF
Spezifikation
Produkttyp Viskositätsbecher
Material Edelstahl
Zur Verwendung mit (Anwendung) Eine einfache und preiswerte Methode zur Viskositätsmessung
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 5
Produktcode Marke Drehzahlbereich Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Drehzahlbereich Preis Menge & Verfügbarkeit  
11765339
Unterlagen ansehen
Cole-Parmer™
08700-00
10 bis 36 cSt
349.00 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 31-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
11795339
Unterlagen ansehen
Cole-Parmer™
08700-40
161 bis 1401 cSt
426.00 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 23-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
11709529
Unterlagen ansehen
Cole-Parmer™
08700-10
19 bis 156 cSt
421.00 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 31-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
11775339
Unterlagen ansehen
Cole-Parmer™
08700-20
64 bis 596 cSt
423.00 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 31-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
11785359
Unterlagen ansehen
Cole-Parmer™
08700-32
79 bis 784 cSt
718.00 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 24-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
So wird eine Messung durchgeführt: Füllen Sie einfach den Becher, indem Sie ihn in die Testflüssigkeit tauchen. Nach dem Herausnehmen des Bechers messen Sie die Zeit, die bis zur ersten Unterbrechung des Flüssigkeitsstromes vergeht. Jeder Becher wird mit einer Umrechnungstabelle geliefert, um die Viskosität in Centistokes (cSt) anhand der verstrichenen Zeit zu bestimmen.
  • Entspricht den Abmessungen, die in der Norm ASTM D4212 festgelegt sind
  • Entspricht ASTM 816, D1084 und D4212
  • Schale und Griff aus Edelstahl
  • ±3 % Produktionstoleranz
  • Der optionale Karussellständer aus Aluminium bietet Platz für bis zu fünf Becher für eine einfache Lagerung
Spezifikation
Spezifikation
Viskositätsbecher
Edelstahl
Eine einfache und preiswerte Methode zur Viskositätsmessung
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Cole-Parmer™ Auslaufbecher aus Edelstahl