Learn More
Fisherbrand™ Dreifußstative aus Edelstahl
Erzielen Sie optimale Ergebnisse mit diesem stabilen und tragbaren Edelstahl-Dreifuß. Dieser belastbare und leichte Fisherbrand™ Dreifuß aus Edelstahl ist höhenverstellbar, sodass er von den meisten Menschen verwendet werden kann.
Marke: Fisherbrand™ TR2
Beschreibung
- Stabile und tragbare Plattform zur Befestigung
- Aufgrund der einstellbaren Höhe kann sie von fast allen Personen verwendet werden
- Einfacher Transport
- Stark und leicht
- Kann als tragbare Halterung bei einer Vielzahl von Anwendungen verwendet werden
Spezifikation
Edelstahl | |
120 mm | |
Stativ | |
Je 1 |
210 mm | |
Kunststofffuß | |
Hell |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ Dreifußstative aus Edelstahl > Höhe: 210 mm; Breite: 120mm
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur