Learn More
Novex™ LY294002
LY294002
Marke:  Novex™ PHZ1144
Artikelnummer. 10180773
  • 360.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 08-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Benachrichtigungen:
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 24111
Beschreibung
Beschreibung
LY294002 ist ein starker und spezifischer zelldurchlässiger Inhibitor der Phosphatidyllinositol-3-Kinase (PI3-Kinase).
Format/Formulierung: Lyophilisiert
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Im Gefrierschrank lagern (-5 bis -30 °C).
TLC
PI3-Kinase
5 mg
Chemikalien
Kinase-Inhibitor (PI 3-Kinase-Inhibitor), Kinase-Inhibitor
5294
Trockeneis
Unsteril
Hemmstoff
307,4
Fest
Dokumentation
Manuals
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer78966465 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum31/01/2025 Catalog NumberPHZ1144
Chargennummer77239967 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog NumberPHZ1144
Chargennummer77232863 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog NumberPHZ1144
Chargennummer77379215 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog NumberPHZ1144
Chargennummer77501870 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog NumberPHZ1144
Name des Produkts
Novex™ LY294002 > 5 mg