Learn More
Fisherbrand™ Dreifußstative aus Edelstahl
Erzielen Sie optimale Ergebnisse mit diesem stabilen und tragbaren Edelstahl-Dreifuß. Dieser belastbare und leichte Fisherbrand™ Dreifuß aus Edelstahl ist höhenverstellbar, sodass er von den meisten Menschen verwendet werden kann.
9.85 CHF - 12.90 CHF
Spezifikation
Material | Edelstahl |
---|---|
Enthält | Kunststofffuß |
Produkttyp | Stativ |
Ausführung | Glänzend |
Menge | Je 1 |
Produktcode | Marke | Höhe (metrisch) | Breite (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Höhe (metrisch) | Breite (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
10364881
|
Fisherbrand™
TR1 |
150 mm | 120 mm |
9.85 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 27-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
10602282
|
Fisherbrand™
TR2 |
210 mm | 120 mm |
11.20 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 17-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
10448402
|
Fisherbrand™
TR3 |
210 mm | 150 mm |
11.50 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 27-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
10529961
|
Fisherbrand™
TR5 |
260 mm | 150 mm |
12.90 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 27-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
Beschreibung
- Stabile und tragbare Plattform zur Befestigung
- Aufgrund der einstellbaren Höhe kann sie von fast allen Personen verwendet werden
- Einfacher Transport
- Stark und leicht
- Kann als tragbare Halterung bei einer Vielzahl von Anwendungen verwendet werden
Spezifikation
Edelstahl | |
Stativ | |
Je 1 |
Kunststofffuß | |
Glänzend |