Learn More
asecos™ Lagerkanne Edelstahl
Sichere Lagerung und innerbertieblicher Transport entzündbarer Flüssigkeiten
174.00 CHF - 226.00 CHF
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
17856506
|
asecos™
40081 |
1 L |
174.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 08-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
17856346
|
asecos™
40082 |
2 L |
186.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 08-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
17826516
|
asecos™
40083 |
5 L |
226.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 08-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
- mit Schraubkappe (gegen Verlust gesichert), Überdruck-Ventil, PTFE-Dichtung, integrierter Flammensperre (entnehmbar) und Kunststoff-Schutzring
- inkl. mehrsprachigem Sicherheitskaufkleber zur Inhalts-Kennzeichnung
Spezifikation
Gray | |
Edelstahl |