Learn More
asecos™ Lagerkanne Edelstahl
Sichere Lagerung und innerbertieblicher Transport entzündbarer Flüssigkeiten
Marke:  asecos™ 40083
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 17826516
  • 226.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 08-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • mit Schraubkappe (gegen Verlust gesichert), Überdruck-Ventil, PTFE-Dichtung, integrierter Flammensperre (entnehmbar) und Kunststoff-Schutzring
  • inkl. mehrsprachigem Sicherheitskaufkleber zur Inhalts-Kennzeichnung
Spezifikation
Spezifikation
1.3 gal.
Gray
7.01 in.
13.23 in.
2.82 lb.
5 L
Edelstahl
178.00 mm
336.00 mm
1.28 kg