Learn More
asecos™ Lagerkanne Edelstahl
Sichere Lagerung und innerbertieblicher Transport entzündbarer Flüssigkeiten
Marke:  asecos™ 40082
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 17856346
  • 186.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 08-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • mit Schraubkappe (gegen Verlust gesichert), Überdruck-Ventil, PTFE-Dichtung, integrierter Flammensperre (entnehmbar) und Kunststoff-Schutzring
  • inkl. mehrsprachigem Sicherheitskaufkleber zur Inhalts-Kennzeichnung
Spezifikation
Spezifikation
0,5 gal.
Gray
6.22 in.
8.90 in.
2.01 lb.
2 L
Edelstahl
158.00 mm
226.00 mm
0.91 kg