Learn More
asecos™ Lagerkanne Edelstahl
Sichere Lagerung und innerbertieblicher Transport entzündbarer Flüssigkeiten
Marke: asecos™ 40081
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- mit Schraubkappe (gegen Verlust gesichert), Überdruck-Ventil, PTFE-Dichtung, integrierter Flammensperre (entnehmbar) und Kunststoff-Schutzring
- inkl. mehrsprachigem Sicherheitskaufkleber zur Inhalts-Kennzeichnung
Spezifikation
0.3 gal. | |
Gray | |
5.20 in. | |
7.13 in. | |
1.59 lb. |
1 L | |
Edelstahl | |
132.00 mm | |
181.00 mm | |
0.72 kg |