Learn More
asecos™ Lagerkanne Edelstahl
Sichere Lagerung und innerbertieblicher Transport entzündbarer Flüssigkeiten
Marke: asecos™ 40085
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- mit Feindosierhahn aus Edelstahl (1.4301), inkl. Entlüftung, PTFE-Dichtung, integrierter Flammensperre (entnehmbar) und Kunststoff-Schutzring
- inkl. mehrsprachigem Sicherheitskaufkleber zur Inhalts-Kennzeichnung
Spezifikation
0,5 gal. | |
Gray | |
6.22 in. | |
10.24 in. | |
2.01 lb. |
2 L | |
Edelstahl | |
158.00 mm | |
260.00 mm | |
0.91 kg |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
asecos™ Lagerkanne Edelstahl > Capacity: 2 L
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur