Learn More
Nickel Electro™ Giebeldeckel aus Edelstahl
Hält die Badtemperatur stabil und reduziert die Verdunstung mit einem Edelstahldeckel. Nickel-Elektro™ Clifton™ Giebeldeckel aus Edelstahl minimiert Wärmeverlust und reduziert Verdampfung.
222.00 CHF - 291.00 CHF
Spezifikation
Beschreibung | Edelstahl-Giebeldeckel |
---|---|
Material | Rostfreier Stahl |
Gewährleistung | 3 Jahre |
Produktcode | Marke | Zur Verwendung mit (Geräte) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Zur Verwendung mit (Geräte) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
11469519
|
Nickel Electro™
SL4-14 |
14 l gerührtes Bad |
226.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 24-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
11479519
|
Nickel Electro™
SL4-22 |
22 l gerührtes Bad |
254.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 09-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
12728908
|
Nickel Electro™
SL4-38 |
38 l gerührtes Bad |
291.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 30-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
11459529
|
Nickel Electro™
SL4-8 |
8 l gerührtes Bad |
222.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 30-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
- Edelstahl
- Isolierter Griff
- Minimiert Wärmeverluste
- Reduziert die Verdunstung
- Hilft bei der Aufrechterhaltung der Badtemperatur
- Schräge Deckelform
Spezifikation
Edelstahl-Giebeldeckel | |
Rostfreier Stahl | |
3 Jahre |