Learn More
Nickel Electro™ Giebeldeckel aus Edelstahl
Hält die Badtemperatur stabil und reduziert die Verdunstung mit einem Edelstahldeckel. Nickel-Elektro™ Clifton™ Giebeldeckel aus Edelstahl minimiert Wärmeverlust und reduziert Verdampfung.
Marke:  Nickel Electro™ SL4-22
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11479519
  • 254.00 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 08-07-2025
Beschreibung
  • Edelstahl
  • Isolierter Griff
  • Minimiert Wärmeverluste
  • Reduziert die Verdunstung
  • Hilft bei der Aufrechterhaltung der Badtemperatur
Spezifikation
Spezifikation
Edelstahl-Giebeldeckel
22 l gerührtes Bad
Rostfreier Stahl
3 Jahre
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Nickel Electro™ Giebeldeckel aus Edelstahl > Kann verwendet werden mit: 22 l-Bad