Learn More
Memmert™ Untere Einschub-Tropfschale aus Edelstahl für UN260, 15 mm
Nicht perforierte Einschub-Tropfschalen aus Edelstahl.
Marke: Memmert™ UN260B29726
Beschreibung
- Zubehör
- Kann die Temperaturverteilung beeinflussen
- Gefertigt aus Edelstahl
- Felgenhöhe: 15 mm
Spezifikation
UN260 Ofen | |
Auffangschale | |
Edelstahl | |
Rand: 15 mm |