Learn More
Invitrogen™ One Shot™ BL21(DE3)pLysE Chemically Competent E. coli
Ideal zur Verwendung mit T7-Promoter-basierte Expressionsvektoren
Marke:  Invitrogen™ C656503
275.37 CHF gültig bis 2025-03-28
Benutzen Sie den Promotions-Code "24107" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
385.70 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24346" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 10276442
  • 429.00 CHF / 1 Stück
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
Wie BL21(DE3)pLysS E. coli tragen BL21(DE3)pLysE das Lambda DE3-Lysogen. Darüber hinaus enthalten BL21(DE3)pLysE-Zellen das pLysE-Plasmid, das das T7-Lysozym konstitutiv exprimiert. Das T7-Lysozym reduziert die basale Expression von Zielgenen durch Hemmung der T7-RNA-Polymerase. Das pLysE-Plasmid in BL21(DE3)pLysE exprimiert höhere T7-Lysozym-Konzentrationen als das pLysS-Plasmid in BL21(DE3)pLysS. Der BL21(DE3)pLysE-Stamm ermöglicht eine effektivere Kontrolle der T7-RNA-Polymerase, die erforderlich ist, wenn das zu exprimierende rekombinante Protein toxisch ist.
Nicht mit hohen Durchsatz kompatibel (manuell)
Bakterienexpression, Proteinexpression, Proteine, Expression, Isolierung und Analyse
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Mehr anzeigen
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
Invitrogen™ One Shot™ BL21(DE3)pLysE Chemically Competent E. coli > 20 x 50 μl